Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.14667.0025EA 123 EUR InStock
8.14667.0025 8.14667.9999
Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle, Sigma-Aldrich®
Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle


Formule: C₄H₉BrO
MW: 153,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000237
Numéro CAS: 592-55-2
ONU: 2340
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 153.01 g/mol
Boiling Point 125 - 127 °C (1013 hPa)
Flash Point 21 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité