3-Oxoglutarate de diéthyle
Fournisseur: Merck
8.20941.0100EA 0 EUR InStock
8.20941.0100
3-Oxoglutarate de diéthyle
3-Oxoglutarate de diéthyle
Formule: C₉H₁₄O₅
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009200
Numéro CAS: 105-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité