Acide medronique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41124.0001EA 114 EUR InStock
8.41124.0001
Acide medronique, Sigma-Aldrich®
Acide medronique
Formule: CH₆O₆P₂
MW: 176 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002139
Numéro CAS: 1984-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 200 - 205 °C
Molar Mass 176 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité