Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique

Fournisseur: Molekula

MOLE81595483-500MGEA 0 EUR InStock
MOLE81595483-500MG
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique


Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798429
Numéro CAS: 52950-18-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité