Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene

Fournisseur: Molekula

MOLE25141559-100GEA 0 EUR InStock
MOLE25141559-100G
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene


Formule: C₉H₁₆N₂
MW: 152,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006930
Numéro CAS: 6674-22-2
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité