Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Fournisseur: Molekula
MOLEM25963926EA 0 EUR InStock
MOLEM25963926
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064404
Numéro CAS: 20989-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité