Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium
Fournisseur: Molekula
MOLE19361491-500GEA 0 EUR InStock
MOLE19361491-500G
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium
Hydrogenocarbonate d'aminoguanidinium
Formule: C₂H₈N₄O₃
MW: 136,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012949
Numéro CAS: 2582-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité