Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium
Fournisseur: Molekula
MOLE12162979-500GEA 0 EUR InStock
MOLE12162979-500G
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium
Chlorure de 1-(2-chloroéthyl)pipéridinium
Formule: C₇H₁₅Cl₂N
MW: 184,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012837
Numéro CAS: 2008-75-5
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité