Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Fournisseur: Molekula
MOLEM45255220EA 0 EUR InStock
MOLEM45255220
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798437
Numéro CAS: 52950-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité