Acide 2,6-dichloroisonicotinique
Fournisseur: Molekula
MOLE63506294-1GEA 0 EUR InStock
MOLE63506294-1G
Acide 2,6-dichloroisonicotinique
Acide 2,6-dichloroisonicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234147
Numéro CAS: 5398-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité