DL-α-Phénylglycine
Fournisseur: Molekula
MOLE16677282-500GEA 0 EUR InStock
MOLE16677282-500G
DL-α-Phénylglycine
DL-α-Phénylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064402
Numéro CAS: 2835-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité