Triéthanolamine chlorhydrate
Fournisseur: Roth Carl
ROTH4804.1EA 71.9 EUR InStock
ROTH4804.1
Triéthanolamine chlorhydrate
Triéthanolamine chlorhydrate
Formule: C₆H₁₆ClNO₃
MW: 185,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012596
Numéro CAS: 637-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité