Anthrone
Fournisseur: Serva
Attention
13680.01 13680.02
SERA13680.01EA 0 EUR InStock
SERA13680.01 SERA13680.02
Anthrone
Anthrone
Formule: C₁₄H₁₀O
Numéro MDL: MFCD00001187
Numéro CAS: 90-44-8
EINECS: 201-994-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité