Gallium (II) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Dans une ampoule sous argon
35696.03EA 112 EUR InStock
35696.03
Gallium (II) chlorure, ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Gallium (II) chlorure
Formule: Ga₂Cl₄
MW: 281,26 g/mol
Point d'ébullition: 535 °C
Point de fusion: 164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151526
Numéro CAS: 13498-12-9
EINECS: 246-338-4
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité