Gallium (III) chlorure, anhydre ≥99.999%, granuleux, PURATREM
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
Danger
STRE93-3140.0025EA 128 EUR InStock
STRE93-3140.0025
Gallium (III) chlorure, anhydre ≥99.999%, granuleux, PURATREM
Gallium (III) chlorure
Formule: Cl₃Ga
MW: 176,08 g/mol
Point d'ébullition: 201,3 °C
Point de fusion: 77,9 °C
Densité: 2,47
Numéro MDL: MFCD00011018
Numéro CAS: 13450-90-3
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité