Chlorure de thallium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Thallium (I) chlorure
ACRO208880250EA 124 EUR InStock
ACRO208880250 ACRO208881000
Chlorure de thallium 99%
Chlorure de thallium
Formule: ClTl
MW: 239,84 g/mol
Point d'ébullition: 720 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 430 °C
Densité: 7 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011274
Numéro CAS: 7791-12-0
ONU: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09395
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité