Mercaptamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A0648-500G A0648-25G
TCIAA0648-500GEA 304 EUR InStock
TCIAA0648-500G TCIAA0648-25G
Mercaptamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Mercaptamine
Formule: C₂H₇NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008196
Numéro CAS: 60-23-1
EINECS: 200-463-0
Merck Index: 14,02779
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a55bfc80f3fcb7b12f93fd0642f2cda306a316&vid=87a55bfc80f3fcb7b12f93fd0642f2cda306a316&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité