Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
FLUOC1360EA 0 EUR InStock
TCIAC1360-1G FLUOC1360 TCIAC1360-5G
Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191400
Numéro CAS: 5470-22-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/02/28938602.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité