4-Chloroindoline-2,3-dione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chloroindoline-2,3-dione
C1870-25G C1870-5G
TCIAC1870-25GEA 125 EUR InStock
TCIAC1870-25G TCIAC1870-5G
4-Chloroindoline-2,3-dione ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Point de fusion: 258°C
Numéro MDL: MFCD00129178
Numéro CAS: 6344-05-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=783ef5d7f2b03a36b6c0d0b5d2835ece0d941fdd&vid=783ef5d7f2b03a36b6c0d0b5d2835ece0d941fdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité