Méthacrylate d'octadécyle ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid Stearyl ester, Octadecyl Methacrylate, Stearyl Methacrylate, Methacrylic acid Octadecyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0593-25G M0593-400G
TCIAM0593-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0593-25G TCIAM0593-400G
Méthacrylate d'octadécyle ≥97.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate d'octadécyle
Formule: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,57 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point d'éclair: 191°C
Numéro MDL: MFCD00026683
Numéro CAS: 32360-05-7
EINECS: 251-013-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cde19bfb96f7e2c53cdab70004edca070bb83b2d&vid=cde19bfb96f7e2c53cdab70004edca070bb83b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité