Méthanesulfinate de sodium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1255-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAM1255-5G TCIAM1255-25G
Méthanesulfinate de sodium ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Méthanesulfinate de sodium
Formule: CH₃NaO₂S
MW: 102,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040392
Numéro CAS: 20277-69-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/63/28975063.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité