Phénylacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Phenylacetamide
P0120-25G P0120-500G
TCIAP0120-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAP0120-25G TCIAP0120-500G
Phénylacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
Phénylacétamide
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059193
Numéro CAS: 103-81-1
EINECS: 203-147-0
Merck Index: 14,07266
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=164040ad4351aae3c277498adbc5e90eb0561a72&vid=164040ad4351aae3c277498adbc5e90eb0561a72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité