di-Bore trioxyde, deshydraté (max. 0,02% H₂O) ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: di-Bore trioxyde
11160.QEEA 128 EUR InStock
11160.QE 11160.QH
di-Bore trioxyde, deshydraté (max. 0,02% H₂O) ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Trioxyde de dibore
In the electronics industry as a liquid encapsulent for Czochralski-type growth of III-V semiconductor single crystals (e.g., GaAs, GaP, InP)
Formule: B₂O₃
MW: 69,62 g/mol
Point d'ébullition: 1860 °C
Point de fusion: ∼450 °C
Densité: 2,46
Numéro MDL: MFCD00011315
Numéro CAS: 1303-86-2
Merck Index: 13,01327
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité