Acide borique 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
180570010 180570025 180570100
ACRO180570010EA 67.1 EUR InStock
ACRO180570010 ACRO180570025 ACRO180570100
Acide borique 99+%, très pur
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169 °C (dec.)
Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals or granules
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤145 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité