Acide borique 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
217085000 217080025 217080100
ACRO217085000EA 43.1 EUR InStock
ACRO217085000 ACRO217080025 ACRO217080100
Acide borique 99.5% pour analyses
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169 °C (dec.)
Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 3.6 to 4.0 (4 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in methanol)
Non-volatiles w. MeOH/HCl ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité