Acide borique 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
315181000 315180025 315185000
ACRO315181000EA 78.7 EUR InStock
ACRO315181000 ACRO315180025 ACRO315185000
Acide borique 99.99% (sur base traces de métaux), très pur
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169 °C (dec.)
Densité: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité