Acide borique ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10659.14 10659.22 10659.36
10659.14EA 99.3 EUR InStock
10659.14 10659.22 10659.36
Acide borique ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
ortho-Boric acid
Purity: 99.9995% CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Physical Form: Powder Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337
Formule: B(OH)₃
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 185 °C (dec.)
Densité: 1.435
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité