Acide borique ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
33253.36 33253.A3
33253.36EA 51.8 EUR InStock
33253.36 33253.A3
Acide borique ≥99.5% ACS
ortho-Boric acid
Purity: 99.5% min CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Physical Form: Granular Density: 1.435 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Solubility: Soluble in water (1 gram in 18ml cold or 4ml boiling water). Solubility in water is increased by addition of HCl, citric or tartaric acid Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337
In hardening steel, preservatives, manufacturing of cements, porcelain, enamels, glass, borates, artificial gems, in nickeling baths, painting, photography
Formule: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 185 °C (dec.)
Densité: 1.435
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité