Acide borique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Acide orthoborique
A10896.0CEA 321 EUR InStock
A10896.0C A10896.36 A10896.0E
Acide borique ≥99%
Acide borique
Formule: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.)
Densité: 1,435
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
Merck Index: 14,1336
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité