L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide borique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
0055.0500EA 50.5 EUR InStock
0055.0500 0055.1000
Acide borique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide borique
Formule: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 160
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.5 %
Arsenic (As) max. 1 ppm
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble in Methanol max. 0.005 %
Nonvolatile with Methanol max. 0.05 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.005 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité