Acide borique 99.5-100.5% (base substance sèche), granuleux NF, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
0091-05EA 300.39 EUR InStock
0091-05 0091-01
Acide borique 99.5-100.5% (base substance sèche), granuleux NF, J.T.Baker®
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product Passes Test
Meets N.F. Requirements Passes Test
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging ≤0.5%
Bulk Pharmaceutical Chemical 99.5 - 100.5%
NF - Completeness of Solution Passes Test
NF - Identification Passes Test
NF - Solubility in Alcohol Passes Test
NF - Loss on Drying ≤0.5 %
NF - Assay (H₃BO₃) (dried basis) 99.5 - 100.5 %
Not for Internal Use
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité