Acide borique ≥99.5%, granuleux NF, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Management of Change (MOC) category = R
C1394-26EA 1909.45 EUR InStock
C1394-26 C1394-20
Acide borique ≥99.5%, granuleux NF, Macron Fine Chemicals™
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 99.5 - 100.5 %
NF - Assay (H₃BO₃) 99.5 - 100.5 %
NF - Completeness of Solution Passes Test
NF - Identification Passes Test
NF - Loss on Drying ≤0.5 %
NF - Solubility in Alcohol Passes Test
Color of Solution Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Not for Internal Use
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité