L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide borique
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Danger
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
50765-1 50765-2 50765-3
BMOL50765-1EA 0 EUR InStock
BMOL50765-1 BMOL50765-2 BMOL50765-3
Acide borique
Acide borique
Formule: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 160
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité