Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide borique solution saturée dans le eau pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft

05145.5000 05145.3000 05145.5020
KRAF05145.5000EA 119 EUR InStock
KRAF05145.5000 KRAF05145.3000 KRAF05145.5020
Acide borique solution saturée dans le eau pour analyses
ortho-Boric acid


Formule: B(OH)₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité