Acide borique, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00765.0050 1.00765.0500
1.00765.0050EA 139 EUR InStock
1.00765.0050 1.00765.0500
Acide borique, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ATTEINDRE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=7316a7ae048923d6e8bfdfdfab30846772139398&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 46.5 g/L (20 °C)
Melting Point 171 °C (decomposition)
Molar Mass 61.83 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m³
Vapour Pressure 2.7 hPa (20 °C)
Density 1.44 g/cm³ (20 °C)
pH 3.7 (46.5 g/L, H₂O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité