Séléniure d'aluminium ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
13132.14EA 1500 EUR InStock
13132.14 13132.03 13132.06
Séléniure d'aluminium ≥99% (base métaux)
Séléniure d'aluminium
Formule: Al₂Se₃
MW: 290,84 g/mol
Point de fusion: 960 °C
Densité: 3,437
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014158
Numéro CAS: 1302-82-5
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,361
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité