Germanium (IV) chlorure ≥99.9999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10509.06 10509.14 10509.22
10509.06EA 86.7 EUR InStock
10509.06 10509.14 10509.22
Germanium (IV) chlorure ≥99.9999% (base métaux)
Germanium (IV) chlorure
Purity: 99.9999% CAS No.: 10038-98-9 Molecular Formula: Cl4Ge Formula Weight: 214.40 Physical Form: Liquid Density: 1.874 Appearance: Colourless Odour: Acidic Melting Point: -49.5° Boiling Point: 83.1° Merck Reference: 14,4410 UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011029
Formule: Cl₄Ge
MW: 214,42 g/mol
Point d'ébullition: 83.1 °C
Point de fusion: –49.5 °C
Densité: 1.874
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011029
Numéro CAS: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
ONU: 3264
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4410
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité