Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Germanium (IV) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Danger
Synonyms: TétrachlorogermaneTétrachlorure de germanium

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.04079.0025EA 488 EUR InStock
8.04079.9999 8.04079.0025
Germanium (IV) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Germanium (IV) chlorure


Formule: Cl₄Ge
MW: 214,42 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011029
Numéro CAS: 10038-98-9
ONU: 3264
ADR: 8,II
Merck Index: 12,04418
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) Hydrolysis,(decomposition)
Melting Point -49.5 °C
Molar Mass 214.4 g/mol
Boiling Point 83.1 °C
Vapor Pressure 101 hPa
Density 1.88 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité