Etain (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18150.0100 8.18150.0500
8.18150.0100EA 57.3 EUR InStock
8.18150.0100 8.18150.0500
Etain (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Etain (II) chlorure
Formule: SnCl₂
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011241
Numéro CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,08861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C
Molar Mass 189.62 g/mol
Boiling Point 623 °C (1013 hPa)
Density 3.95 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité