Etain (II) chlorure, anhydre ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
23746.296EA 236 EUR InStock
23746.296
Etain (II) chlorure, anhydre ≥99%, GPR RECTAPUR®
Etain (II) chlorure
Formule: SnCl₂
MW: 189,62 g/mol
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011241
Numéro CAS: 7772-99-8
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cd (Cadmium) Max. 40 ppm
Cu (Copper) Max. 40 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 75 ppm
Zn (Zinc) Max. 40 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité