Etain (IV) chlorure, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Stannic chloride, Tin tetrachloride
197510010 197510100 197511000 197510025
ACRO197510010EA 291 EUR InStock
ACRO197510010 ACRO197510100 ACRO197511000 ACRO197510025
Etain (IV) chlorure, anhydre 99%
Etain (IV) chlorure
Formule: Cl₄Sn
MW: 260,52 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 2.22 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011242
Numéro CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
ONU: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Free chlorine ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤40 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité