Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Etain (IV) chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Tétrachlorure d'etain

ACRO203380500EA 242 EUR InStock
ACRO203380500
Etain (IV) chlorure 99.999% (sur base traces de métaux)
Etain (IV) chlorure


Formule: Cl₄Sn
MW: 260,52 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –33 °C
Densité: 2,22 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011242
Numéro CAS: 7646-78-8
ONU: 1827
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08929
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité