Gel de silice, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm pour la chromatographie
Fournisseur: Thermo Scientific
241650010 241652500 241650000
ACRO241650010EA 93.9 EUR InStock
ACRO241650010 ACRO241652500 241650000.
Gel de silice, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm pour la chromatographie
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
ATTEINDRE: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % oversized particles
Bulk density 385 to 440 g/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % w/w suspension)
Residual water 2 to 4 % (160°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité