Gel de silice, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm pour la chromatographie
Fournisseur: Thermo Scientific
241670010 241672500
ACRO241670010EA 98.7 EUR InStock
ACRO241670010 ACRO241672500
Gel de silice, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm pour la chromatographie
Gel de silice
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
ATTEINDRE: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.54 to 0.6 kg/l
pH 5.5 to 7 (10 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité