Gel de silice, en grenailles, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
27613.294EA 49.1 EUR InStock
27613.294
Gel de silice, en grenailles, TECHNICAL
Gel de silice
Absorbant de l'humidité, neutre, ni déliquescent, ni corrosif. Il peut être régénéré par chauffage à 150°C env.
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 1600 °C
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Perte à la dessiccation (140°C; 4 h) Max. 3 %
Capacité d'absorption d'eau (40 % HR) Min. 20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité