Gel de silice
Fournisseur: Roth Carl
ROTH9376.1EA 44.5 EUR InStock
ROTH9376.1 ROTH9376.2
Gel de silice
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1710 °C
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité