Gel de silice, Pore size: 100 Å 70-230 mesh, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
60745-1KGEA 132 EUR InStock
60745-1KG
Gel de silice, Pore size: 100 Å 70-230 mesh, Haute Pureté pour la chromatographie sur colonne, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 112926-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité