Gel de silice, Pore size: 40 Å 40-63 µm, Ultrapure pour la chromatographie sur colonne
Fournisseur: Thermo Scientific
360031000 360035000
ACRO360031000EA 51.2 EUR InStock
ACRO360031000 ACRO360035000
Gel de silice, Pore size: 40 Å 40-63 µm, Ultrapure pour la chromatographie sur colonne
Gel de silice
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size 40 to 63 µm
Specific surface area ≥450 m²/g (BET)
Pore volume 0.55 to 0.75 ml/g
pH 5.0 to 8.0 (5 % w/w suspension)
Volatile matter ≤4.0 % (160°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité