Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm pour la chromatographie
Fournisseur: Thermo Scientific
240360010 240360050 240360300
ACRO240360010EA 103 EUR InStock
ACRO240360010 ACRO240360050 ACRO240360300
Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm pour la chromatographie
Gel de silice
Formule: SiO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l (Typical)
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water) Typical
Residual water ≤6 % (160°C, 15 min)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité