Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.060-0.200 mm pour la chromatographie
Fournisseur: Thermo Scientific
240370010 240370050 240370300
240370010.EA 103 EUR InStock
240370010. 240370050. 240370300.
Gel de silice, Pore size: 60 Å 0.060-0.200 mm pour la chromatographie
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité